Documentos Principais
1.93698
Supelco
Potassium hydrogen carbonate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHKO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1