Documentos Principais
1.93672
Supelco
Potassium bromide
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrK
Número CAS:
Peso molecular:
119.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1