Documentos Principais
1.93645
Supelco
Sulfato de magnésio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
Fórmula linear:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1