Documentos Principais
1.93632
Supelco
Carbonato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CK2O3
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93632.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1