Key Documents
1.93626
Supelco
Tartarato de sódio e potássio tetraidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1