Documentos Principais
1.93619
Supelco
Citrato de sódio tribásico
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Citrato trissódico, Ácido cítrico
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
linha de produto
EMPLURA®
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1