Key Documents
1.93615
Supelco
Dicromato de potássio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium dichromate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr2K2O7
Número CAS:
Peso molecular:
294.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
20-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
chave InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3