Documentos Principais
1.93602
Supelco
Heptamolibdato de amônio tetra-hidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1235.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
Laboratory Reagent
linha de produto
EMPLURA®
forma
solid
pf
400 °C (752 °F)
solubilidade
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
densidade
2.498 g/cm3
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
chave InChI
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93602.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1