Documentos Principais
1.93420
Supelco
Benzoic acid
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1