Documentos Principais
1.93244
Supelco
Acetato de sódio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sodium acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
grau
ACS reagent
anhydrous
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93244.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1