1.93243
Acetato de sódio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
temperatura de autoignição
1112 °F
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1