Documentos Principais
1.93242
Supelco
Nitrato de mercúrio (II) monoidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
Hg(NO3)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
324.60 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau:
ACS reagent
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
chave InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93242.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3