Documentos Principais
1.93217
Supelco
Ammonium acetate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Beilstein:
4186741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
linha de produto
EMPARTA®
Formulário
solid
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93217.0521: 500G, Minimum order quantity: 12
1.93217.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93217.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1