Documentos Principais
1.93212
Supelco
Cloreto de estanho(II) di-hidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93212.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93212.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3