Documentos Principais
1.93027
Supelco
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
1209341
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93027.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93027.2521: 2.5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash