Key Documents
19-144
Sigma-Aldrich
Forbol 12-miristato-13-acetato
≥99% (HPLC), solid, PKC activator, Upstate®
Sinônimo(s):
12-O-Tetradecanoilforbol 13-acetato, 4β,9α,12β,13α,20-Pentaidroxitiglia-1,6-dien-3-ona 12-tetradecanoato 13-acetato, PMA, TPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
product name
Forbol 12-miristato-13-acetato,
forma
solid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O acetato de 12-miristato-13-forbol (PMA) é obtido do fruto não maduro de Sapium indicum. É um agente pró-inflamatório. O PMA exerce seus efeitos através da liberação de citocinas, NADPH oxidases (dinucleotídeo de nicotinamida adenina) e proteases, o que resulta em danos teciduais ou ativa a produção de histamina. Isso promove remodelação vascular, calor e vermelhidão. O PMA exibe efeitos antimicrobianos, proliferativos, antiproliferativos e antineoplásicos.
Aplicação
Forbol 12-Miristato 13-Acetato é adequado como indutor de diferenciação celular em linhas celulares monocíticas, como U937 e THP-1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O forbol 12-miristato 13-acetato é um éster de forbol promotor de tumor. Ele regula vários processos, como transcrição gênica, crescimento e diferenciação celular, apoptose, resposta imune e dessensibilização de receptores por meio da ativação de vias de sinalização da proteína quinase C (PKC). Promove a diferenciação de células THP-1 monocíticas humanas em macrófagos funcionais.
forma física
C36H56O8
Armazenamento e estabilidade
2 anos a –20 °C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Agnes Schröder et al.
Journal of orofacial orthopedics = Fortschritte der Kieferorthopadie : Organ/official journal Deutsche Gesellschaft fur Kieferorthopadie (2022-04-22)
Orthodontic tooth movement is a complex process involving the remodeling of extracellular matrix and bone as well as inflammatory processes. During orthodontic treatment, sterile inflammation and mechanical loading favor the production of receptor activator of NF-κB ligand (RANKL). Simultaneously, expression of
12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)-induced increase in depressed white blood cell counts in patients treated with cytotoxic cancer chemotherapeutic drugs.
Han, Z T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95, 5362-5365 (1998)
Phorbol 12-myristate 13-acetate upregulates cyclooxygenase-2 expression in human pulmonary epithelial cells via Ras, Raf-1, ERK, and NF-kappaB, but not p38 MAPK, pathways.
Chang, et al.
Cellular Signalling, 17, 299-310 (2018)
In vitro studies on the mode of action of the phorbol esters, potent tumor promoters: part 1.
Blumberg, P M
Critical Reviews in Toxicology, 8, 153-197 (1980)
Gabriele Picco et al.
Cancer discovery, 11(8), 1923-1937 (2021-04-11)
Targeted therapies, chemotherapy, and immunotherapy are used to treat patients with mismatch repair-deficient (dMMR)/microsatellite instability-high (MSI-H) colorectal cancer. The clinical effectiveness of targeted therapy and chemotherapy is limited by resistance and drug toxicities, and about half of patients receiving immunotherapy