189825
5-Aza-2′-Deoxycytidine
A cytosine analog that acts as a DNA methyltransferase inhibitor.
Sinônimo(s):
5-Aza-2′-Deoxycytidine, 5-Aza-CdR, 5-Aza-dC, 2′-Deoxy-5-azacytidine, Decitabine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
50% acetic acid: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
chave InChI
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA methyltransferase inhibitor
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3