182707
GNF351
≥98% (HPLC), solid, AhR antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
AhR Antagonist III, GNF351, N-(2-(3H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methyl-3-pyridyl)-7H-purin-6-amine, N-(2-(1H-Indol-3-yl)ethyl)-9-isopropyl-2-(5-methylpyridin-3-yl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AhR Antagonist III, GNF351, AhR Antagonist III, GNF351, is a cell-permeable, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist (IC50 = 62 nM in mouse liver cytosol expressing humanized AhR).
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCCc4c5c([nH]c4)cccc5)c3cncc(c3)C)C(C)C
InChI
1S/C24H25N7/c1-15(2)31-14-28-21-23(26-9-8-17-13-27-20-7-5-4-6-19(17)20)29-22(30-24(21)31)18-10-16(3)11-25-12-18/h4-7,10-15,27H,8-9H2,1-3H3,(H,26,29,30)
chave InChI
ABXIUYMKZDZUDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3