182705
AhR Antagonist
The AhR Antagonist, also referenced under CAS 301326-22-7, controls the biological activity of AhR.
Sinônimo(s):
AhR Antagonist, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4- o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4-o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191
Ensaio
≥95% (HPLC)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(nccc1C(=O)Nc2c(cc(cc2)\N=N\c3c(cccc3)C)C)C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
chave InChI
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AhR (aryl hydrocarbon receptor)
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3