17851-M
Aquacide II
Sinônimo(s):
Aquacide II
About This Item
Produtos recomendados
descrição
RTECS - FJ5950000
Merck USA index - 14, 1829
Nível de qualidade
100
200
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1