178477
ApoE4 Modulator, PH002
A phthalazinone derived compound that directly binds to the 22-kDa amino-terminal region of apolipoprotein E4 (ApoE4) and blocks its intramolecular domain interactions in neuronal cells thereby reversing the detrimental effects of ApoE4.
Sinônimo(s):
ApoE4 Modulator, PH002, 4-{4-[2-(3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl)-acetylamido]-benzyl}-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, ApoE4 Structure Corrector, PH-002, Apolipoprotein E4 structure corrector
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
potência
116 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N4(CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C)Cc1ccc(cc1)NC(=O)C=C2NN(C(=O)c3c2cccc3)C
chave InChI
HABKFQXKIOOEIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
APOE4
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Brodbeck, J., et al. 2011. J. Bio. Chem.286, 17217.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3