178385
Apocynin
A cell-permeable, anti-inflammatory phenolic compound that acts as a potent and selective inhibitor of NADPH oxidase.
Sinônimo(s):
Apocynin, 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone, Acetovanillone, NADPH Oxidase Inhibitor V, NOX Inhibitor V
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NADPH oxidase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Muijsers, R.B., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 932.
Lapperre, T.S., et al. 1999. FEBS Lett.443, 235.
Supinski, G., et al. 1999, J. Appl. Physiol.87, 776.
van der Goes, A., et al. 1998. J. Neuroimmunol.92, 67.
Hart, B.A., and Simmons, J.M. 1992. Biotechnol. Ther.3, 3.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2