176695
Angeli′s Salt
A nitroxyl anion (NO⁻) donor that spontaneously dissociates in a pH dependent first order process to liberate 0.54 moles of NO per mole of the parent compound.
Sinônimo(s):
Angeli’s Salt, Sodium α-Oxyhyponitrite, Disodium Diazen-1-ium-1,2,2-triolate, AS, Sodium Trioxodinitrate
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
alkaline solution: soluble (0.01 M NaOH)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitroxyl anion (NO-) donor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hrinczenko, B.W., et al. 2000. Br. J. Haematol.110, 412.
Nelli, S., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.131, 356.
Ma, X.L., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 14617.
Keefer, L.K., et al. 1996. Methods Enzymol.268, 281.
Fukuto, J.M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 707.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 3242.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1