About This Item
Código UNSPSC:
41106217
Produtos recomendados
pH
7.3 ( in water)
Nível de qualidade
Aplicação
Environmental monitoring for isolators & clean rooms, Active or passive air monitoring, Personnel monitoring (fingerprint)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2