Documentos Principais
16-263
Sigma-Aldrich
Anti-Myc Tag Antibody, clone 9E10, Alexa Fluor 555 conjugate
clone 9E10, Upstate®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Especificidade
Myc and recombinant proteins containing the Myc epitope tag.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to amino acids 408-437 of the Leucine zipper region of human Myc (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS).
Aplicação
Detect Myc Tag using this Anti-Myc Tag Antibody, clone 9E10, Alexa Fluor 555 conjugate validated for use in WB & IC.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Qualidade
Routinely evaluated by immunocytochemistry on HeLa cells expressing myc-tagged protein.
forma física
Protein G Purified
Armazenamento e estabilidade
1 year at 4°C from date of shipment. Do not store diluted material. Do not freeze.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Determinants of the HIV-1 core assembly pathway.
Lopez, CS; Eccles, JD; Still, A; Sloan, RE; Barklis, RL; Tsagli, SM; Barklis, E
Virology null