16-157
Protein A Agarose/Salmon Sperm DNA, 2.5 mL
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Sinônimo(s):
ChIP agarose beads, ChIP agaraose A beads, ChIP assays
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
adequação
suitable for immunoprecipitation
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.