16-107
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Protein, agarose conjugate, 200 µg
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIK3R1(5295)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Qualidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2