1.50669
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 0.3 mm Capillary Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 0.3 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SeQuant®
Parâmetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 0.3 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
1-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit