1.50638
LiChrospher® RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART™ 150-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0