Documentos Principais
1.50334
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC TM=["LiChrosorb"] C18
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Coluna de HPLC
O LiChrosorb® RP-18 é um suporte de gel de sílica de formato irregular confiável com propriedades de fase reversa. Ele é adequado para separação de compostos neutros, ácidos e básicos fracos. Este sorvente é empacotado em uma coluna de HPLC Hibar 250-4. Para a montagem de uma coluna de guarda LiChroCART 4-4, o suporte da coluna de guarda 1.51487 deve ser usado.
Nota de análise
Pressão: ≤ 30,0 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 20000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): 1,0-2,5
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany