1468540006
Líquido A
L-Ascorbic acid 1 %, 0.1Peptone 0.1 %, bottle volume 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Yellow flip cap with septum, pack of 6 bottles
Sinônimo(s):
Fluid A, Rinse fluid, Washing fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
Características
closure type Yellow flip cap with septum
ready-to-use
composição
0.1Peptone, 0.1%
L-Ascorbic acid, 1%
embalagem
pack of 6 bottles
técnica(s)
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
bottle filling volume
300 mL
volume do frasco
500 mL
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Each bottle has a screw cap with septum closure to reduce the risk of cross-contamination and optimize the disinfection procedures. The media is supplemented with ascorbic acid which maintains cell viability.
Aplicação
The product is robust and suitable for:
- Dissolving or diluting samples,
- Reconstituting commercial microorganism sample.
- As a transport medium for microorganisms.
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1