1.46820
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, Lecithin, ICR plus lockable plate, sterile; γ-irradiated, plate diam. 150 mm, pkg of Triple packed, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR settle plate,, Tryptic Soy Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Formulário
plate
Características
2D bar code
ready-to-use
composição
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
embalagem
pkg of (18 plates per box)
pkg of Triple packed
diâmetro da placa
150 mm
pH
(7.3 (in H2O))
aplicação(ões)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2