1.46639
Fluid A
ready-to-use, bottle volume 700 mL , filling volume
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
Características
closure type screw cap with 3 septa
ready-to-use
técnica(s)
direct inoculation: suitable
capacidade do frasco
1000 mL
volume do frasco
700 mL , filling volume
pH
7.1±0.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
The state-of-art bottle cap system avoids cross contamination during usage and transportation.
Aplicação
The product is robust and suitable for:
- Dissolving or diluting samples,
- Reconstituting commercial microorganism sample.
- As a transport medium for microorganisms.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1