Documentos Principais
1.46489
Millipore
Líquido A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 600 mL , closure type, Red flip cap with septum, pack of 12 bottles
Sinônimo(s):
Fluid A acc. USP Septum, Rinse fluid, Washing solution
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
esterilidade
sterile; autoclaved
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
embalagem
pack of 12 bottles
capacidade do frasco
1000 mL
bottle filling volume
600 mL ,
capacidade
1000 mL
pH
7.1
aplicação(ões)
sterility testing
adequação
nonselective for
Aplicação
Sterility testing
Embalagem
600 ml in 1 L ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box)
Armazenamento e estabilidade
Store at +2°C to +25°C.
Outras notas
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1