1.46266
ReadyPlate™ CT DG 18 Agar ISO 21527-2
ReadyPlate™, ready-to-use, plate diam. 55 mm, for yeasts, for molds
Sinônimo(s):
DG 18 Agar, Dichloran 18% Glycerol Chloramphenicol Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 21527-2
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
ReadyPlate™
forma
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composição
18% (w/w) glycerol and chloramphenicol
embalagem
box of 20 plates
fabricante/nome comercial
ReadyPlate™ CT
diâmetro da placa
55 mm
pH
5.6±0.2
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators