1.46161
ReadyPlate DG18 Agar ISO21527
For the enumeration of xerophilic molds in dried and semi-dried foods, plate diam. 90 mm
Sinônimo(s):
Dichloran 18% Glycerol Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 21527
Nível de qualidade
linha de produto
ReadyPlate™
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 20 plates
condição de armazenamento
protect from light (Store dry and tightly closed)
diâmetro da placa
90 mm
cor
clear light yellow
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
industrial qc
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2