1.46076
Ágar de soja triptona - Placas de assentamento prontas para uso
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composição
Cephase
Lecithin
Tween®
diâmetro da placa
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100®
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2