Documentos Principais
14-559-M
Sigma-Aldrich
c-Kit Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, human Kit, amino acids 544-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 76.7 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... KIT(3815)
Descrição geral
N-terminal GST tagged, recombinant, human Kit, amino acids 544-end
Product Source: expressed by baculovirus, in Sf21 insect cells
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: c-Kit
Target Sub-Family: TK
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
forma física
Glutathione agarose affinity chromatography
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany