SYNC382640C
Synthware™ chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Sinônimo(s):
Synthware C382640C, glass chromatograpy column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS35/20
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C382640C
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
20.0 mm × 457 mm
capacidade
500 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)