SYNC414500
Synthware™ Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware C414500, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless
glass
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C414500
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reservoir has a top 24/40 or 45/50 Rodaviss outer joint for use with flow controller, and the listed size lower inner joint. Supplied complete with open top cap, Viton® O-ring and loosening ring.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)