Key Documents
1.37219
SAFC
Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Phospho-L-tyrosine disodium salt, PTyr, Phospho-Tyrosine, Phosphotyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10NNa2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
305.13
Código UNSPSC:
12352209
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
Aplicação
Modified amino acids are inhouse manufactured amino acid derivatives with specific properties enabling the intensification of cell culture processes.
Together with the companion product Sulfo-Cysteine sodium salt, the new modified amino acid Phospho-Tyrosine disodium salt can be used as replacement for tyrosine to generate highly concentrated, neutral pH feeds. Both modified amino acids eliminate the need for alkaline feeds, which are normally applied to ensure solubility and stability of the unmodified amino acids tyrosine and cysteine.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3