129876
Amiloride, Hydrochloride
An inhibitor of angiogenesis.
Sinônimo(s):
Amiloride, Hydrochloride, Acid-Sensing Ion Channel Modulator I, ASIC Channel Modulator I
descrição
Merck USA index - 14, 406
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white to yellow
solubilidade
water: 2.5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
chave InChI
ACHKKGDWZVCSNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
capillary morphogenesis
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Swiercz, R., et al. 1999. Oncol. Rep.6, 523.
Moran, A., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C350.
Alliegro, M.C., et al. 1993. J. Exp. Zool. 267, 245.
Sugiyama, S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 8215.
Yoshida, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.154, 101.
Sariban-Sotorabay, S., and Benos, D.J. 1986. Am. J. Physiol.250, C175.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3