09-272
Anti-phospho-p38α (Thr180/Tyr182) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
SAPK2a, MAPK14, CSBP1, CSBP2, CSPB1, PRKM14, PRKM15, p38ALPHA, mitogen-activated protein kinase 14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunfluorescence: A 1:100 dilution of this antibody detected p38α phosphorylated on both residues, Thr180 and Tyr182, in fixed HeLa cells stimulated with anisomycin.
Immunoprecipitation (IP): 2-5 μL (5-10 μL/mL) of this antibody immunoprecipitated both active p38α from anisomycin treated HeLa whole cell extract and human recombinant GST-p38α, separately, in RIPA buffer.
Immunoprecipitation Kinase Reaction (IPK): 2-5 μL of this lot immunoprecipitated phosphorylated p38α from both anisomycin treated HeLa cells as well as recombinant p38α, separately, and then placed into an in vitro Kinase reaction with recombinant GST-ATF-2 where it phosphorylated ATF-2 on Thr69/71.
Signaling
MAP Kinases
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Anisomycin treated HeLa cells