126870
Alsterpaullone
A cell-permeable, potent, reversible, and ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC₅₀ = 4 nM) and Cdk1/cyclin B (IC₅₀ = 35 nM).
Sinônimo(s):
Alsterpaullone, 9-Nitro-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, 9-Nitropaullone, NSC 705701
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow to brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2c([nH]c3c2CC(=O)Nc4c3cccc4)cc1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
chave InChI
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK-3β, Cdk1/cyclin B
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3