Documentos Principais
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
Sinônimo(s):
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
332.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
216-767-1
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
215-220 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
chave InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3