Documentos Principais
1.19754
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HK2O4P · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
228.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
231-834-5
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.2 - 9.4
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.03
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.11
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1