Documentos Principais
1.19233
Supelco
Platinum black 98+
for analysis 98+ EMSURE®
Sinônimo(s):
Platinum black 98+
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
Número do índice EC:
231-116-1
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (calculated on calcined substance)
Impurezas
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Co (Cobalt)
≤10 ppm Cr (Chromium)
≤10 ppm Mn (Manganese)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤100 ppm Au (Gold)
≤100 ppm Ca (Calcium)
≤100 ppm Fe (Iron)
≤100 ppm Hg (Mercury)
≤100 ppm Ir (Iridium)
≤100 ppm Os (Osmium)
≤100 ppm Pd (Palladium)
≤100 ppm Rh (Rhodium)
≤100 ppm Ru (Ruthenium)
≤200 ppm Zn (Zinc)
≤50 ppm Ag (Silver)
≤50 ppm Cu (Copper)
≤50 ppm K (Potassium)
≤50 ppm Mg (Magnesium)
≤50 ppm Pb (Lead)
pf
1770 °C
densidade
21.45 g/cm3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated on calcined substance): ≥ 98.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 100 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 200 ppm
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3