Documentos Principais
119113
Sigma-Aldrich
Luciferase Inhibitor I
The Luciferase Inhibitor I, also referenced under CAS 352341-26-5, controls the biological activity of Luciferase.
Sinônimo(s):
Luciferase Inhibitor I, 2-(5-(2-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
253.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 25 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
n1[o]c(nc1c3ncccc3)c2c(cccc2)OC
chave InChI
JCQQRWFKXLYVTR-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3