Documentos Principais
1.18753
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-15000 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nome do produto
Teste em cubetas de DQO para fotômetros de outros fabricantes, photometric, 0-15000 mg/L (COD), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
faixa de medição
0-15000 mg/L (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with photometers from other manufacturers
método de detecção
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Oferecemos kits de teste Spectroquant® para fotômetros de outros fabricantes. Esse kit de teste de células COD vem com células redondas de 15,4 mm pré-preenchidas. Ele funciona perfeitamente com outras marcas de fotômetro que têm esse tamanho de cubetas. Os testes funcionam com os dados de programação originais instalados pelos fabricantes de acordo com o manual de operação do instrumento.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3