116816
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt
A potent, cell-permeable, and reversible metabolically-stable cAMP antagonist that inhibits cAMP-dependent protein kinase and shows preference for PKA type I.
Sinônimo(s):
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, 8-Bromo-, Rp-Isomer, Sodium Salt, Rp-8-Br-cAMPS, Na, PKA Inhibitor VI
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 40 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKA 1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Gjertsen, B.T., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 20599.
Yokozaki, H., et al. 1992. Cancer Res.52, 2504.
Dostmann, W.R. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1